Stampa…
DL-Leucina 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-methylpentanoic acid, DL-Leucine, (±)-Leucine
172130250 172132500
ACRO172130250EA 41 EUR
ACRO172130250 ACRO172132500
DL-Leucina 99+%
DL-Leucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
Peso molecolare: 131,17 g/mol
Punto di ebollizione: 226 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 293…296 °C
Densità: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063087
CAS Number: 328-39-2
EINECS: 206-328-2
Merck Index: 13,05470
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm