Stampa…
DL-Valina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-DL-Val-OH, (±)-Valine, 2-Amino-3-methylbutanoic acid
A16756.0E A16756.22 A16756.36
A16756.0EEA 605 EUR
A16756.0E A16756.22 A16756.36
DL-Valina ≥99%
DL-Valina
Purity: 99% CAS No.: 516-06-3 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Melting Point: ca 296° subl. Beilstein Reference: 506689 Merck Reference: 14,9909 MDL No.: MFCD00004267
Formula: C₅H₁₁NO₂
Peso molecolare: 117.15 g/mol
Punto di ebollizione: 217
Punto di fusione: ∼ 296 °C (subl.)
Densità: 1.352 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004267
CAS Number: 516-06-3
EINECS: 208-220-0
Merck Index: 12,10046