(±)-3-Methylvaleric acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Methylvaleric Acid, 3-Methylpentanoic acid, (±)-3-Methylpentanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 105-43-1
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4160
Odour: Unpleasant
Melting Point: -42°
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 1720696
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002729
Formula:
C₆H₁₂O₂ Peso molecolare: 116,16 g/mol Punto di ebollizione: 196…198 °C Punto di fusione: –42 °C Densità: 0,930 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002729 CAS Number: 105-43-1 EINECS: 203-297-7 UN: 3265 ADR: 8,II |