(±)-2-Methylvaleric acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 97-61-0
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4140
Odour: Unpleasant
Melting Point: -85°
Boiling Point: 196-197°
Beilstein Reference: 1720655
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002671
Formula:
C₆H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 196…197 °C Punto di fusione: –85 °C Densità: 0,930 Flash Pt: 91 °C (195 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002671 CAS Number: 97-61-0 EINECS: 202-594-9 UN: 3265 ADR: 8,III |