Stampa…

(±)-2-Methylbutyric acid ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: (±)-2-Methylbutanoic acid, 2-Methylbutyric acid, 2-Methylbutanoic acid

M0181-25ML M0181-500ML
TCIAM0181-25MLEA 16 EUR
TCIAM0181-25ML TCIAM0181-500ML
(±)-2-Methylbutyric acid ≥97.0% (by GC)
(±)-2-Methylbutyric acid
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 174°C
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 73°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002669
CAS Number: 116-53-0
EINECS: 204-145-2
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39989b049c18333c8b8c3fa56ece63f47a08a300&vid=39989b049c18333c8b8c3fa56ece63f47a08a300&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR