(±)-2-Methylbutyric acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(±)-2-Methylbutanoic acid, 2-Methylbutyric acid, 2-Methylbutanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 116-53-0
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.14
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.937
Refractive Index: 1.4055
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1720486
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002669
Formula:
C₅H₁₀O₂ Peso molecolare: 102,13 g/mol Punto di ebollizione: 175…176 °C Punto di fusione: –70 °C Densità: 0,937 Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002669 CAS Number: 116-53-0 EINECS: 204-145-2 UN: 3265 ADR: 8,III |