Stampa…
3-Mercapto-1,2-propanediol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41705.0050 8.41705.0250 8.41705.1000 8.41705.3000 8.41705.0010
8.41705.0050EA 77.2 EUR
8.41705.0050 8.41705.0250 8.41705.1000 8.41705.3000 8.41705.0010
3-Mercapto-1,2-propanediol per sintesi, Sigma-Aldrich®
3-Mercapto-1,2-propanediol
Formula: C₃H₈O₂S
Punto di ebollizione: 118 °C (1013 hPa)
Densità: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004879
CAS Number: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09471
Visualizza i codici
Molar Mass 108.15 g/mol
Boiling Point 118 °C (6.7 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.247 g/cm3 (20 °C)