(±)-1,2-Hexanediol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 6920-22-5
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 122°(251°F)
Refractive Index: 1.4420
Boiling Point: 223-224°
Beilstein Reference: 1719244
MDL No.: MFCD00010737
Formula:
C₆H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 223…224 °C Punto di fusione: 45 °C Densità: 0,951 Flash Pt: 122 °C (251 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010737 CAS Number: 6920-22-5 EINECS: 230-029-6 |