(±)-2-Tridecanol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 1653-31-2
Molecular Formula: C13H28O
Formula Weight: 200.37
Refractive Index: 1.4430
Melting Point: 23-26°
Boiling Point: 265°
Beilstein Reference: 1720217
MDL No.: MFCD00037601
Formula:
C₁₃H₂₈O Punto di ebollizione: 265 °C Punto di fusione: 23…26 °C Densità: 0,83 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00037601 CAS Number: 1653-31-2 EINECS: 216-723-1 |