Stampa…
1,4-Diossano, extra dry over Molecular Sieve 99,5% stabilizzato, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Glicoletiletere, 1,4-Dietilendiossido, p-Diossano
364341000 364340010 364340025 364345000
364341000.EA 38 EUR
364341000. 364340010. 364340025. 364345000.
1,4-Diossano, extra dry over Molecular Sieve 99,5% stabilizzato, AcroSeal®
1,4-Diossano
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88.11 g/mol
Punto di ebollizione: 101 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 12 °C
Densità: 1.034 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006571
CAS Number: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colourless liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0,005 %
GC ≥99,5 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Acidity (CH3COOH) ≤0,002 %
Peroxides ≤0,005 % (as H₂O₂)