1,4-Diossano 99.5% stabilizzato per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
270490010
270490025
ACRO270490010EA
139
EUR
ACRO270490010
ACRO270490025
1,4-Diossano 99.5% stabilizzato per analisi
1,4-Diossano
Formula:
C₄H₈O₂ Punto di ebollizione: 101 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 12 °C Densità: 1,034 g/cm³ Flash Pt: 12 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006571 CAS Number: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3,II Merck Index: 13,03330 |
|
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 5 to 30 ppm BHT |
Cadmium (Cd) | ≤0.1 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.1 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.1 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Free acid (CH3COOH) | ≤0.001 % |
Peroxides | ≤0.005 % (as H2O2) |