3-Methyl-2-cyclopenten-1-one ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Methylcyclopent-2-enone, 3-Methyl-2-cyclopentenone
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone 0,10 %
Stabilized with 0.1% hydroquinone
Purity: 98%
CAS No.: 2758-18-1
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Pleasant
pH: 4.9
Melting Point: 2°
Boiling Point: 72-74°/15mm
Beilstein Reference: 1280476
MDL No.: MFCD00001403
Formula:
C₆H₈O Peso molecolare: 96,13 g/mol Punto di ebollizione: 72…74 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 2 °C Densità: 0,980 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001403 CAS Number: 2758-18-1 EINECS: 220-421-5 |