Stampa…
1,3-Cyclohexanedione 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cyclohexane-1,3-dione
111171000 111175000
ACRO111171000EA 63.6 EUR
ACRO111171000 ACRO111175000
1,3-Cyclohexanedione 97%
1,3-Cyclohexanedione
Formula: C₆H₈O₂
Peso molecolare: 112,13 g/mol
Punto di ebollizione: 235 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >101 °C
Densità: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001585
CAS Number: 504-02-9
EINECS: 207-980-0
Merck Index: 13,03200
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥101 °C
Titration Argentometric ≤1 % Sodium chloride
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %