Stampa…
γ-Terpinene 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: gamma-Terpinene, p-Mentha-1,4-diene
207501000 207505000
ACRO207501000EA 47.4 EUR
ACRO207501000 ACRO207505000
γ-Terpinene 97% stabilizzato
γ-Terpinene
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 182 °C (1013 hPa)
Densità: 0,847 g/cm³
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001537
CAS Number: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
UN: 2319
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to almost colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.845 to 0.852 g/ml
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.01 to 0.1 % dl-alpha tocopherol
Peroxide value ≤30.0 meq/kg