Stampa…
(±)-2-Butanolo, extra dry 99+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (±)-Alcol butilico secondario
610261000 610260010
610261000.EA 39.2 EUR
610261000. 610260010.
(±)-2-Butanolo, extra dry 99+%, AcroSeal®
(±)-2-Butanolo
Formula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Peso molecolare: 74,12 g/mol
Punto di ebollizione: 99 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –115 °C
Densità: 0,81 g/cm³
Flash Pt: 24 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004569
CAS Number: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=629626f01245c4d6e220c4a00f9c49484817b1fe&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %