1,4-Cyclohexadiene ≥97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone 0,10 %
Stabilized with 0.1% BHT
Purity: 97%
CAS No.: 628-41-1
Molecular Formula: C6H8
Formula Weight: 80.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4720
Melting Point: -49°
Boiling Point: 88-90°
Beilstein Reference: 1900733
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001535
Formula:
C₆H₈ Punto di ebollizione: 88…90 °C Punto di fusione: –49 °C Densità: 0,847 Flash Pt: –6 °C (21 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001535 CAS Number: 628-41-1 EINECS: 211-043-1 UN: 3295 ADR: 3,II |