Stampa…
1,3-Cyclohexadiene 96% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cyclohexa-1,3-diene
111100050 111100250 111101000
ACRO111100050EA 65.2 EUR
ACRO111100050 ACRO111100250 ACRO111101000
1,3-Cyclohexadiene 96% stabilizzato
1,3-Cyclohexadiene
Formula: C₆H₈
Peso molecolare: 80,13 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,86 g/cm³
Flash Pt: –6 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001532
CAS Number: 592-57-4
EINECS: 209-764-1
UN: 3295
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4765 (20°C, nm)
GC ≥95.0 %
Stabilizer 0.1 % BHT