Stampa…
4-Methoxybenzyl chloride 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Chloromethyl)anisole, p-(Chloromethyl)anisole, p-Methoxybenzyl chloride
294170050 294170250 294171000
ACRO294170050EA 61.3 EUR
ACRO294170050 ACRO294170250 ACRO294171000
4-Methoxybenzyl chloride 98% stabilizzato
4-Methoxybenzyl chloride
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,61 g/mol
Punto di ebollizione: 117…118 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1,15 g/cm³
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000915
CAS Number: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 1 to 5 % K2CO3