(±)-1-Metossi-2-propanolo ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
23829.293EA
89.8
EUR
23829.293
23829.320
(±)-1-Metossi-2-propanolo ≥98%, GPR RECTAPUR®
(±)-1-Metossi-2-propanolo
Formula:
CH₃CH(OH)CH₂OCH₃ Punto di ebollizione: 119,6 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –97 °C Densità: 0,92 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 31 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004537 CAS Number: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 UN: 3092 ADR: 3,III |
|
Assay | Min. 98 % |
Acidity | Max. 0.0003 meq/g |
Water | Max. 0.1 % |