Cloruro di benzile ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
α-Clorotoluene
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 100-44-7
Molecular Formula: C7H7Cl
Formula Weight: 126.59
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.099
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: -43°
Boiling Point: 178-180°
Solubility: Miscible with alcohol, ether. Insoluble in water
Beilstein Reference: 471308
Merck Reference: 14,1129
UN No.: 1738
MDL No.: MFCD00000889
Formula:
(C₆H₅)CH₂Cl Peso molecolare: 126.59 g/mol Punto di ebollizione: 178…180 °C Punto di fusione: –43 °C Densità: 1.099 Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000889 CAS Number: 100-44-7 EINECS: 202-853-6 UN: 1738 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,01131 |