Stampa…
(±)-1-Metossi-2-propanolo, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: (±)-Glicole propilene monometiletere
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.16738.6025 1.16738.9190 1.16738.1000
1.16738.6025EA 803 EUR
1.16738.6025 1.16738.9190 1.16738.1000
(±)-1-Metossi-2-propanolo, EMPLURA®, Supelco®
(±)-1-Metossi-2-propanolo
Formula: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Peso molecolare: 90.12 g/mol
Punto di ebollizione: 119.6
Punto di fusione: –97 °C
Densità: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 31
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004537
CAS Number: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN: 3092
ADR: 3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM