Stampa…
Cloruro di benzile 99.5+% stabilizzato, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
180850010 180850025 180850100
ACRO180850010EA 43.6 EUR
ACRO180850010 ACRO180850025 ACRO180850100
Cloruro di benzile 99.5+% stabilizzato, extra puro
Cloruro di benzile
Formula: (C₆H₅)CH₂Cl
Punto di ebollizione: 179,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –39 °C
Densità: 1,1 g/cm³
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000889
CAS Number: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN: 1738
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01131
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 0.25 % propylene oxide