Stirena ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Fenil etilene, Vinilbenzene
Stabilization:
stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo 10-15 ppm
Stabilized with 10-15 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 99%
CAS No.: 100-42-5
Molecular Formula: C8H8
Formula Weight: 104.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 31°(88°F)
Refractive Index: 1.5460
Odour: Pungent
pH: neutral
Melting Point: -31°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1071236
Merck Reference: 14,8860
UN No.: 2055
MDL No.: MFCD00008612
Formula:
C₈H₈ Peso molecolare: 104,15 g/mol Punto di ebollizione: 145…146 °C Punto di fusione: –31 °C Densità: 0,906 Flash Pt: 31 °C (88 °F) |
MDL Number:
MFCD00008612 CAS Number: 100-42-5 EINECS: 202-851-5 UN: 2055 ADR: 3,III Merck Index: 14,8860 |