Stampa…
(±)-1-Metossi-2-propanolo 98.5%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
244990025 244990250 244990010 244990050 244990251
ACRO244990025EA 103 EUR
ACRO244990025 ACRO244990250 ACRO244990010 ACRO244990050 ACRO244990251
(±)-1-Metossi-2-propanolo 98.5%, extra puro
(±)-1-Metossi-2-propanolo
Formula: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Punto di ebollizione: 120 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –97 °C
Densità: 0,92 g/cm³
Flash Pt: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004537
CAS Number: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN: 3092
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %