(±)-1-Etossi-2-propanolo ≥90% remainder 2-ethoxy-1-propanol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Ethoxy-2-propanol, (±)-Monopropylene glycol ethyl ether
Purity: 90+%
CAS No.: 1569-02-4
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 42°(108°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.896
Refractive Index: 1.4065
Appearance: Colourless
Melting Point: -100°
Boiling Point: 132°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00067050
Formula:
C₅H₁₂O₂ Peso molecolare: 104.15 g/mol Punto di ebollizione: 132 °C Punto di fusione: –100 °C Densità: 0.896 Flash Pt: 42 °C (108 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00067050 CAS Number: 1569-02-4 EINECS: 216-374-5 UN: 1987 ADR: 3 III |