Stampa…
Stirena 99.5% stabilizzato per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
220530010 220532500
ACRO220530010EA 40.5 EUR
ACRO220530010 ACRO220532500
Stirena 99.5% stabilizzato per analisi
Stirena
Formula: C₈H₈
Punto di ebollizione: 145,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 0,906 g/cm³
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008612
CAS Number: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 13,08944
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm p-tert-Butylcatechol
Aldehyde ≤0.02 % (as benzaldehyde)
Polymer ≤10 ppm
Peroxides ≤0.01 % (as H2O2)