Stampa…
Stirena 99% stabilizzato, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
132790010 132790025 132790100
ACRO132790010EA 39 EUR
ACRO132790010 ACRO132790025 ACRO132790100
Stirena 99% stabilizzato, extra puro
Stirena
Formula: C₈H₈
Punto di ebollizione: 145…146 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 0,906 g/cm³
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008612
CAS Number: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 13,08944
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm p-tert-Butylcatechol
Peroxides ≤0.01 % (as H2O2)