(±)-3-Amino-1,2-propanediol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
Purity: 97%
CAS No.: 616-30-8
Molecular Formula: C3H9NO2
Formula Weight: 91.11
Flash Point: 186°(366°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 264-266°/739mm
Beilstein Reference: 1719121
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008140
Formula:
C₃H₉NO₂ Peso molecolare: 91,11 g/mol Punto di ebollizione: 264…266 °C (739 mmHg) Densità: 1,186 Flash Pt: 186 °C (366 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008140 CAS Number: 616-30-8 EINECS: 210-475-8 ADR: 8,III |