(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₉NO₂ Punto di ebollizione: 264…265 °C (739 mmHg) Densità: 1,17 g/cm³ Flash Pt: 155 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008140 CAS Number: 616-30-8 EINECS: 210-475-8 UN: 2735 ADR: 8,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4900 to 1.4940 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |