Stampa…
α-Metilstirene 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fenilpropene
127710010 127711000 127710025
ACRO127710010EA 55.3 EUR
ACRO127710010 ACRO127711000 ACRO127710025
α-Metilstirene 99% stabilizzato
α-Metilstirene
Formula: C₉H₁₀
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Punto di ebollizione: 165…169 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –23 °C
Densità: 0,909 g/cm³
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008859
CAS Number: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 15 ppm tert.-butylcatechol