Stampa…
Idrochinone etere monometilico 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Metossifenolo, Mechinolo
126000010 126001000 126005000 126000051 126000250
ACRO126000010EA 127 EUR
ACRO126000010 ACRO126001000 ACRO126005000 ACRO126000051 ACRO126000250
Idrochinone etere monometilico 99%
Idrochinone etere monometilico
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 243 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 56…57 °C
Densità: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002332
CAS Number: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥98.5 %