(±)-2-Amino-1-propanol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 6168-72-5
Molecular Formula: C3H9NO
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4495
Melting Point: 8°
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 1209234
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008085
Formula:
C₃H₉NO Punto di ebollizione: 174…176 °C Punto di fusione: 8 °C Densità: 0,965 Flash Pt: 83 °C (181 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008085 CAS Number: 6168-72-5 EINECS: 228-207-3 ADR: 8,III Merck Index: 12,00488 |