Stampa…
1-Bromo-2-iodobenzene 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
221950050 221950250
ACRO221950050EA 36.4 EUR
ACRO221950050 ACRO221950250
1-Bromo-2-iodobenzene 99% stabilizzato
1-Bromo-2-iodobenzene
Formula: C₆H₄BrI
Punto di ebollizione: 120…121 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: 2,203 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001030
CAS Number: 583-55-1
EINECS: 209-508-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6620 to 1.6650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper