(±)-2-Aminobutan-1-ol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 96-20-8
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4525
Odour: Amine-like
pH: 11.1
Melting Point: -2°
Boiling Point: 176-178°
Beilstein Reference: 1098274
Merck Reference: 14,427
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008095
Formula:
C₄H₁₁NO Punto di ebollizione: 176…178 °C Punto di fusione: –2 °C Densità: 0,944 Flash Pt: 89 °C (192 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008095 CAS Number: 96-20-8 EINECS: 202-488-2 UN: 2735 ADR: 8,III Merck Index: 14,427 |