Stampa…
Allyl isothiocyanate 94% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Stabilization: Stabilised with α-tocopherol 0,01%
102950050 102951000 102955000
ACRO102950050EA 25.1 EUR
ACRO102950050 ACRO102951000 ACRO102955000
Allyl isothiocyanate 94% stabilizzato
Allyl isothiocyanate
Formula: C₄H₅NS
Punto di ebollizione: 151…153 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1,0175 g/cm³
Flash Pt: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004822
CAS Number: 57-06-7
EINECS: 200-309-2
UN: 1545
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00292
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Stabilizer 0.01 % alpha-Tocopherol
Relative density (20/4°C) 1.017 to 1.022