Stampa…
3-Iodopropene 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ioduro di allile, Allile ioduro
218540250 218541000
ACRO218540250EA 87.6 EUR
ACRO218540250 ACRO218541000
3-Iodopropene 97% stabilizzato
3-Iodopropene
Formula: C₃H₅I
Peso molecolare: 167,98 g/mol
Punto di ebollizione: 102…103 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 1,83 g/cm³
Flash Pt: 18 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001094
CAS Number: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00291
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to orange to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5515 to 1.5565 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Copper