(±)-1-Aminopropan-2-olo 94% remainder 2-amino-1-propanol
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(±)-Isopropanolamina
Purity: 94%
CAS No.: 78-96-6
Molecular Formula: C3H9NO
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4480
Boiling Point: 160°
Beilstein Reference: 605275
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008139
Formula:
C₃H₉NO Peso molecolare: 75,11 g/mol Punto di ebollizione: 160 °C Punto di fusione: 1 °C Densità: 0,959 Flash Pt: 71 °C (159 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008139 CAS Number: 78-96-6 EINECS: 201-162-7 UN: 2735 ADR: 8,II |