Stampa…
3-Buten-2-one Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Vinyl methyl ketone, MVK, Methyl vinyl ketone, Butenone
Stabilization: Hydrochinon
MQ200
8.05901.0100 8.05901.0250 8.05901.9040 8.05901.9030
8.05901.0100EA 78.1 EUR
8.05901.0100 8.05901.0250 8.05901.9040 8.05901.9030
3-Buten-2-one Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
3-Buten-2-one
Formula: C₄H₆O
Peso molecolare: 70.09 g/mol
Punto di ebollizione: 81.4
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 0.8636 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –7 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00008777
CAS Number: 78-94-4
EINECS: 201-160-6
UN: 1251
ADR: 6.1 (3, 8) I
Merck Index: 12,06214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM