Stampa…
3-Buten-2-one 94% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
128000010 128000050 128001000
ACRO128000010EA 268 EUR
ACRO128000010 ACRO128000050 ACRO128001000
3-Buten-2-one 94% stabilizzato
3-Buten-2-one
Formula: C₄H₆O
Punto di ebollizione: 80 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -7 °C
Densità: 0,864 g/cm³
Flash Pt: –7 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008777
CAS Number: 78-94-4
EINECS: 201-160-6
UN: 1251
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
GC ≥93 %
Stabilizer 0.2 to 0.5 % Hydroquinone