Stampa…

Tricloroetilene 99+% stabilizzato, extra puro

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

Synonyms: 1,1,2-Trichloroethene, Trichloroethene, 1,1,2-Trichloroethylene

158310010 158310025
ACRO158310010EA 54 EUR
ACRO158310010 ACRO158310025
Tricloroetilene 99+% stabilizzato, extra puro
Tricloroetilene
Formula: ClCH=CCl₂
Peso molecolare: 131,39 g/mol
Punto di ebollizione: 87 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 1,46 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000838
CAS Number: 79-01-6
EINECS: 201-167-4
UN: 1710
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ac57d7a9ea2e3097408c3559993eb33587aec09&vid=63d511e41e0185932aa1c81f4b3301b822da5020&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.015 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer Stabilized
Residue after evaporation ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) 0.001 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR