trans-Dicloroetilene 99+% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₂H₂Cl₂ Punto di ebollizione: 48 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –50 °C Densità: 1,26 g/cm³ Flash Pt: 6 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00062942 CAS Number: 156-60-5 EINECS: 205-860-2 UN: 1150 ADR: 3,II Merck Index: 12,00093 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Stabilizer | 85 to 115 ppm MEHQ |