Stampa…
(±)-3-(Diethylamino)-1,2-propanediol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (±)-3-(Diethylamino)-1,2-dihydroxy propane, 3-(Diethylamino)propane-1,2-diol
L07943.14 L07943.22 L07943.36
L07943.14EA 21.8 EUR
L07943.14 L07943.22 L07943.36
(±)-3-(Diethylamino)-1,2-propanediol 97%
(±)-3-(Diethylamino)-1,2-propanediol
Purity: 97% CAS No.: 621-56-7 Molecular Formula: C7H17NO2 Formula Weight: 147.22 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4602 Boiling Point: 233-235° Beilstein Reference: 1737402 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00004716
Formula: C₇H₁₇NO₂
Peso molecolare: 147,22 g/mol
Punto di ebollizione: 233…235 °C
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 0,970
Flash Pt: 107 °C (224 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004716
CAS Number: 621-56-7
EINECS: 210-693-3
ADR: 8,II