Stampa…
3-Iodopropionic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Iodopropanoic acid, 3-Iodopropionicacid
L02655.06 L02655.14
L02655.06EA 24.8 EUR
L02655.06 L02655.14
3-Iodopropionic acid ≥99%
3-Iodopropionic acid
Purity: 99% CAS No.: 141-76-4 Molecular Formula: ICH2CH2CO2H Formula Weight: 199.98 Melting Point: 80-83° Beilstein Reference: 1699514 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002765
Formula: C₃H₅IO₂
Peso molecolare: 199,98 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 80…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002765
CAS Number: 141-76-4
EINECS: 205-499-0
UN: 3261
ADR: 8,III