Stampa…
Allyl bromide stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01021.0250 8.01021.1000 8.01021.9020
8.01021.0250EA 53.1 EUR
8.01021.0250 8.01021.1000 8.01021.9020
Allyl bromide stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Allyl bromide
Formula: C₃H₅Br
Punto di ebollizione: 70 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –119 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –1 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000244
CAS Number: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 13,00285