Stampa…
(±)-Mercaptosuccinic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: (±)-Mercapto-1,4-butanedioic acid, 2-Mercaptosuccinic acid, (±)-Thiomalic acid, DL-Mercaptosuccinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20763.0100 8.20763.5000
8.20763.0100EA 69.4 EUR
8.20763.0100 8.20763.5000
(±)-Mercaptosuccinic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
(±)-Mercaptosuccinic acid
Formula: C₄H₆O₄S
Peso molecolare: 150.16 g/mol
Punto di ebollizione: 322
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004860
CAS Number: 70-49-5
EINECS: 200-736-4
Merck Index: 12,09479
Visualizza i codici
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 150 - 153 °C
Molar Mass 150.15 g/mol