1-Iodo-2-methylpropane 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Isobutyliodide
223740250
223741000
223745000
ACRO223740250EA
67.4
EUR
ACRO223740250
ACRO223741000
ACRO223745000
1-Iodo-2-methylpropane 97% stabilizzato
1-Iodo-2-methylpropane
Formula:
C₄H₉I Peso molecolare: 184,02 g/mol Punto di ebollizione: 120…121 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –93 °C Densità: 1,59 g/cm³ Flash Pt: 12 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001084 CAS Number: 513-38-2 EINECS: 208-160-5 UN: 2391 ADR: 3,II Merck Index: 13,05160 |
Appearance | Clear colorless to yellow to orange to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4940 to 1.4980 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | copper |