Stampa…
2-Bromo-2-metilpropano stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: tert-Butyl bromide
Stabilization: Stabilised with calcium carbonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01966.0250 8.01966.1000
8.01966.0250EA 74.6 EUR
8.01966.0250 8.01966.1000
2-Bromo-2-metilpropano stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-2-metilpropano
Formula: C₄H₉Br
Peso molecolare: 137,02 g/mol
Punto di ebollizione: 73 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,2125 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 16 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000125
CAS Number: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN: 2342
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01554
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 137.01 g/mol
Boiling Point 72 - 74 °C
Vapor Pressure 179.9 hPa (25 °C)
Flash Point 16 °C
Refractive Index 1.4279 (20 °C, 589 nm)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)