(±)-Mercaptosuccinic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 70-49-5
Molecular Formula: C4H6O4S
Formula Weight: 150.15
Melting Point: 150-155°
Beilstein Reference: 1099858
Merck Reference: 14,9343
MDL No.: MFCD00004860
Formula:
C₄H₆O₄S Punto di ebollizione: 322 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 150…155 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004860 CAS Number: 70-49-5 EINECS: 200-736-4 Merck Index: 14,9343 |