Stampa…
(±)-Mercaptosuccinic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
125551000 125555000 125550025
ACRO125551000EA 63.7 EUR
ACRO125551000 ACRO125555000 ACRO125550025
(±)-Mercaptosuccinic acid 99%
(±)-Mercaptosuccinic acid
Formula: C₄H₆O₄S
Punto di ebollizione: 322 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 152…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004860
CAS Number: 70-49-5
EINECS: 200-736-4
Merck Index: 12,09479
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %