Stampa…
2-Bromo-2-metilpropano 96% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: tert-Butyl bromide
159261000 159265000 159260025
ACRO159261000EA 69.5 EUR
ACRO159261000 ACRO159265000 ACRO159260025
2-Bromo-2-metilpropano 96% stabilizzato
2-Bromo-2-metilpropano
Formula: C₄H₉Br
Peso molecolare: 137,02 g/mol
Punto di ebollizione: 72…74 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,18 g/cm³
Flash Pt: 18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000125
CAS Number: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN: 2342
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01554
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4269 to 1.4289 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer potassium carbonate
UV at 280 nm A: ≤0.2
pH 4.0 to 6.0 (1 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)